Kit de ensayo con parche Millipore®: Muestreo de campo y análisis de la contaminación
Contaminación en sistemas industriales
La contaminación de líquidos y combustibles dentro de los sistemas industriales puede causar desgaste añadido y daños innecesarios a los equipos, lo que lleva a tiempos de inactividad del sistema y reparaciones costosas. Existen diversos métodos para el análisis de la contaminación, pero muchos requieren el uso de equipos de laboratorio para el procesamiento. El uso del kit Millipore®Patch Test permite el análisis rápido de muestras sobre el terreno, proporcionando una visión rápida del estado de su sistema.
Pruebas de campo con el kit de ensayo con parche Millipore®
El kit Millipore®Patch Test es una solución completa para la recogida y el análisis sobre el terreno de líquidos hidráulicos a base de hidrocarburos, aceites hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. Este sistema portátil permite la detección fiable de la contaminación mediante análisis colorimétricos sensibles.
Componentes del kit de ensayo Millipore® Patch Test
En el kit se encuentran instrucciones de funcionamiento genéricas. Le recomendamos consultar su método normativo para obtener detalles específicos del método. Además, en este kit se incluyen membranas de ésteres mezclados de celulosa (MCE) de 5,0 µm. Asegúrese de que estos filtros son compatibles con su método, muestras y disolvente. En nuestro catálogo encontrará otras membranas para su compra.
Componente | Descripción |
---|---|
A | Guía de colores de fluidos navales (para análisis colorimétrico) |
B | PetriSlides |
C | Bomba de vacío manual, acero inoxidable |
D | Filtros de membrana (MCE) MF-Millipore™, 5,0 µm, 47 mm |
E | Frasco de recogida de muestras de PVC, 120 ml |
F | Filtros de membrana (MCE) MF-Millipore™, 5,0 µm, 25 mm |
G | Pinzas para filtros, acero inoxidable |
H | Botella dispensadora de disolvente |
I | Portafiltros Swinnex con pantalla de contrapresión, 25 mm |
J | Conjunto del portafiltros del ensayo con parche |
Cómo utilizar el kit Millipore®Patch Test
- Prepare la botella de lavado y el filtro para disolvente de enjuague
Desenrosque las dos secciones del portafiltros Swinnex de 25 ml, dejando la rejilla de contrapresión de acero inoxidable en la sección superior del portafiltros. Utilice las pinzas para centrar un disco de filtro blanco de 25 mm en el soporte de plástico perforado de la sección inferior del portafiltros. Vuelva a montar el portafiltros con la rejilla de acero inoxidable en la parte superior del filtro. Retire el tapón de plástico de la boquilla de la botella de lavado y enrósquelo en el portafiltros Swinnex de 25 ml. Llene la botella de lavado con el disolvente recomendado en su método y vuelva a colocar el tapón de la botella de lavado. Ponga el tapón de la boquilla para evitar derrames al guardar la botella de lavado.
- Monte el aparato de filtración de la prueba
Introduzca el extremo romo de las pinzas en la ranura recortada y haga palanca contra el borde del matraz para retirar el conjunto del portafiltros del matraz de filtración de vacío. Retire e invierta el conjunto del soporte e instálelo en el matraz, asegurándose de que descanse uniformemente contra el borde del matraz. Retire el tapón rojo de la botella de lavado. Cubra el orificio de ventilación de la tapa del dispensador de disolvente y exprima la botella para lavar las superficies internas del embudo. Asegúrese de utilizar suficiente disolvente como para lavar todos los contaminantes del matraz.
- Instale el filtro de prueba y conecte la bomba de vacío de jeringa
Retire el embudo del portafiltros de prueba girando el anillo azul a la izquierda hasta que esté libre, y luego levante. Con pinzas, centre un disco de filtro de prueba blanco de 47 mm en la pantalla del soporte de malla de alambre. Sustituya el embudo y vuelva a apretar el anillo azul para sellar el filtro en su sitio. Retire el tapón protector rojo de la bomba de vacío de jeringa. Introduzca firmemente el adaptador de nailon del tubo negro en el pequeño orificio situado en el lateral de la base del portafiltro.
- Recoja la muestra problema
Enjuague el interior de una botella de recogida de muestras con disolvente filtrado de la botella de lavado y deseche el disolvente usado. Llene la botella de recogida de muestras hasta la punta del hombro con el líquido de prueba y tape firmemente.
- Filtre la muestra problema
Agite la botella de muestra y vacíe el contenido en el embudo vertiendo contra las paredes del embudo, distribuyendo el líquido uniformemente sobre la superficie del filtro. Haga el vacío dentro del matraz utilizando el émbolo de la jeringa hasta que el nivel del líquido en el embudo comience a bajar. Llene la botella de muestra un tercio con disolvente filtrado, agítelo bien y vierta el disolvente en el embudo. Si es necesario, puede volver a utilizar la jeringa, pero no permita que el nivel de líquido caiga a la superficie del filtro antes del paso de enjuague final.
- Enjuague y retire el filtro
Una vez que el nivel de la muestra cae al cuello estrecho del embudo, enjuague la superficie interna del embudo con la botella de lavado. No permita que el flujo de disolvente golpee directamente el filtro de prueba. Una vez que todo el líquido haya atravesado el filtro, retire el embudo e inspeccione la superficie del filtro. Si el área central del filtro es de color rosa, sustituya el embudo y enjuague la superficie interna hasta que el líquido llegue a la parte superior del cuello del embudo. Vuelva a utilizar la jeringa para extraer todo el líquido a través del filtro. Retire el filtro de prueba con pinzas y colóquelo boca arriba en un dispositivo PetriSlide. Deje que el filtro se seque por completo en aire inmóvil antes de sustituir la cubierta de PetriSlide.
- Análisis de la muestra
Si su método requiere análisis colorimétrico, utilice la guía de colores líquidos para determinar el nivel de contaminante. Si su método requiere análisis gravimétrico o microscópico, etiquete los PetriSlides y envíelos a su laboratorio.
Network error: Failed to fetch