HPLC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
Materiales
Aplicación
Estándar
columna analítica
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 1% triethylamine, pH 4.1; [B] methanol; (5:95, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 202 nm