Sigma-Aldrich
Glicerol, for molecular biology, ≥99.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfatosódico, BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfatosódico, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, for molecular biology, 10% in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS, ≥98.0% (titration)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
DAPT, ≥98% (HPLC), solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
SAFC
Sodium chloride solution, 5 M
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, for molecular biology, 20% in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Glicerol solution, 83.5-89.5% (T)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Glicerol, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Glicerol, BioUltra, for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfatosódico, BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, 99.999% trace metals basis
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Glicerol, FCC, FG
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
Dodecilsulfatosódico, dust-free pellets, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS, BioUltra, ≥99.0% (NT)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfatosódico, ≥98.0% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfatosódico, ACS reagent, ≥99.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS, BioXtra, ≥98.0% (titration)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad