Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Yoduro de propidio, ≥94.0% (HPLC)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización SAFC
Sodium chloride solution, 5 M
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Fluorescein, for fluorescence, free acid
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, 99.999% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, 99.99% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl, 99 atom % 35Cl
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, BioUltra, ≥99% (titration)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, random crystals, optical grade, 99.9% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Propidium iodide solution
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, BioXtra, ≥99%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.85%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, tablet
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización