Merck
Is oral absorption of vigabatrin carrier-mediated?
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences (2015-01-07)
M K Nøhr, R V Juul, Z I Thale, R Holm, M Kreilgaard, C U Nielsen
RESUMEN
The aim of the study was to investigate the intestinal transport mechanisms responsible for vigabatrin absorption in rats by developing a population pharmacokinetic (PK) model of vigabatrin oral absorption. The PK model was used to investigate whether vigabatrin absorption was carrier-mediated and if the proton-coupled amino acid transporter 1 (PAT1) was involved in the absorption processes. Vigabatrin (0.3-300mg/kg) was administered orally or intravenously to Sprague Dawley rats in the absence or presence of PAT1-ligands l-proline, l-tryptophan or sarcosine. The PK profiles of vigabatrin were described by mechanistic non-linear mixed effects modelling, evaluating PAT1-ligands as covariates on the PK parameters with a full covariate modelling approach. The oral absorption of vigabatrin was adequately described by a Michaelis-Menten type saturable absorption. Using a Michaelis constant of 32.8mM, the model estimated a maximal oral absorption rate (Vmax) of 64.6mmol/min and dose-dependent bioavailability with a maximum of 60.9%. Bioavailability was 58.5-60.8% at 0.3-30mg/kg doses, but decreased to 46.8% at 300mg/kg. Changes in oral vigabatrin PK after co-administration with PAT1-ligands was explained by significant increases in the apparent Michaelis constant. Based on the mechanistic model, a high capacity low affinity carrier is proposed to be involved in intestinal vigabatrin absorption. PAT1-ligands increased the Michaelis constant of vigabatrin after oral co-administration indicating that this carrier could be PAT1.
MATERIALES
Referencia del producto
Marca
Descripción del producto
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 153.00
25 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 520.00
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 153.00
25 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 520.00
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 153.00
25 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 520.00
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 153.00
25 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 520.00
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, BioUltra, ≥99% (titration)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 153.00
25 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 520.00
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 153.00
25 kU
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 520.00