Merck
An encapsidated viral protein and its role in RNA packaging by a non-enveloped animal RNA virus.
Virology (2015-01-13)
Adriano Mendes, Marli Vlok, James R Short, Tsutomu Matsui, Rosemary A Dorrington
RESUMEN
Alphatetraviruses are small (+) ssRNA viruses with non-enveloped, icosahedral, T=4 particles that assemble from 240 copies of a single capsid protein precursor. This study is focused on the mechanisms underlying selection and packaging of genomic vRNAs by Helicoverpa armigera stunt virus. We demonstrate that the viral protein, p17, is packaged at low levels (between 4 and 8 copies per capsid) raising the possibility of icosahedral asymmetry in wild-type particles. p17 promotes packaging of vRNA2 by virus-like particles (VLPs) generated from plasmid-expressed vRNA2. The 5' and 3' UTRs of RNA2 are not required for encapsidation. VLPs produced by recombinant baculoviruses package vRNA2 at detectable levels even in the absence of p17 and apparently excluding baculoviral transcripts. This suggests a role for p17 in vRNA selectivity. This is one of few examples of the packaging of a minor non-structural protein by (+) ssRNA animal viruses.
MATERIALES
Referencia del producto
Marca
Descripción del producto
Sigma-Aldrich
Sacarosa, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium acetate, anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sacarosa, ≥99.5% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Guanidina hydrochloride, for molecular biology, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Guanidina hydrochloride, ≥98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium acetate, ACS reagent, ≥99.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sacarosa, ≥99.5% (GC), BioXtra
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium acetate, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., anhydrous
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
DL-Ditiotreitol solution, BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
DL-Ditiotreitol solution, 1 M in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sacarosa, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (HPLC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Guanidina hydrochloride, organic base and chaeotropic agent, ≥99% (titration)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
USP
Sacarosa, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
SAFC
Sodium chloride solution, 5 M
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sacarosa, ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sacarosa, ≥99.5% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
SAFC
Guanidina hydrochloride
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sacarosa, ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, 99.999% trace metals basis
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium acetate, >99%, FG
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium acetate, 99.995% trace metals basis
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Guanidine hydrochloride solution, Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sacarosa, Grade I, ≥99% (GC), suitable for plant cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Sodium acetate solution, BioUltra, for molecular biology, ~3 M in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad