Sigma-Aldrich
2-Butanona, ACS reagent, ≥99.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
2-Butanona, suitable for HPLC, ≥99.7%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
L-Glutamina, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fluoruro de fenilmetansulfonilo, ≥98.5% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
L-Glutamina, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fluoruro de fenilmetansulfonilo, ≥99.0% (T)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
E-64, protease inhibitor
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
2-Butanona, ReagentPlus®, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
L-Glutamina, BioUltra, ≥99.5% (NT)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
2-Butanona, FCC, FG
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
2-Butanona, ACS reagent, ≥99.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
L-Glutamina, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, BioUltra, ≥99% (titration)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, BioUltra, for molecular biology, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, ≥97.0% (HPLC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
2-Butanona, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
2-Butanona, analytical standard
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ≥98.0% (KT)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
Pefabloc® SC, analytical standard
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, ≥99.0% (KT)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
L-Glutamina, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
L-Glutamina, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad