Merck
A protocol for transposon insertion sequencing in Schizosaccharomyces pombe to identify factors that maintain heterochromatin.
STAR protocols (2021-04-16)
Feng Li, Stevephen Hung, Caroline Esnault, Henry L Levin
RESUMEN
Transposon insertion sequencing (TIS) is a highly effective method used with bacteria to identify genes important for growth in any condition of interest. Previously, we adapted this method to identify essential genes of the yeast Schizosaccharomyces pombe. Here, we describe modifications used to identify genes necessary for the formation of centromeric heterochromatin. For complete details on the use and execution of this protocol, please refer to Lee et al. (2020).
MATERIALES
Referencia del producto
Marca
Descripción del producto
Roche
cOmplete, Mini, conjunto de inhibidores de proteasas sin EDTA, Protease Inhibitor Cocktail Tablets provided in a glass vial, Tablets provided in a glass vial
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfatosódico, BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol, ≥98% (GC)
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Hidróxido de sodio, BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
G 418 disulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad