Verapamil Related Compound E
Sinónimos:
3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Methylvanillin, NSC 24521, NSC 8500, Vanillin methyl ether, Veratraldehyde
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Products
Punto de ebullición [° C]
Peso de la fórmula
Fabricante
Punto de fusión [° C]