![TSKgel® Alpha-5000 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/394/449/cff3d94c-a097-4aa1-93e4-e395ef49aa76/640/cff3d94c-a097-4aa1-93e4-e395ef49aa76.jpg)
TSKgel® Alpha-5000 (10 µm) HPLC Columns
![TSKgel® Alpha-5000 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/394/449/cff3d94c-a097-4aa1-93e4-e395ef49aa76/640/cff3d94c-a097-4aa1-93e4-e395ef49aa76.jpg)
Sinónimos:
TSKgel® Alpha Columns
Products
Categoría de producto
Fabricante
Agencia
USP Suitability
Técnica de separación
Diámetro interno (DI, mm)
Longitud (cm)
Tamaño de partícula (µm)
Tamaño del poro (Å)