Merck
Tris(hidroximetil)-aminometano TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Tris(hidroximetil)-aminometano
Tris(hidroximetil)-aminometano TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Trometamol
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Products
Categoría de producto
Marca
Punto de ebullición [° C]
Color
Peso de la fórmula
Punto de fusión [° C]
Valor de pH
Forma física
Valor de pK