Merck
TES ≥99% (titration)
TES
TES ≥99% (titration)
Sinónimos:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15NO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
229.25
Número CE:
Products
Categoría de producto
Marca
Característica
Peso de la fórmula
Punto de fusión [° C]
Valor de pH
Valor de pK
Pureza
Aplicación