Merck
Plastic Additive 9 pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Plastic additive 9
Plastic Additive 9 pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
Fórmula lineal:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
514.84
Products
Marca
Peso de la fórmula
Fabricante
Punto de fusión [° C]