Merck
Molybdenum(V) chloride anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis (excluding W)
Molybdenum(V) chloride
Molybdenum(V) chloride anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis (excluding W)
Fórmula lineal:
MoCl5
Número de CAS:
Peso molecular:
273.21
Número CE:
Products
Punto de ebullición [° C]
Peso de la fórmula
Punto de fusión [° C]
Forma física
Pureza
Nivel de calidad
Aplicación
Tipo de reactivo
Grado especial