Merck
Eprosartan Related Compound B United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Eprosartan Related Compound B
Eprosartan Related Compound B United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Thiophenepropionic acid, 3-(2-Thienyl)propionic acid
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
156.20
Products
Peso de la fórmula
Fabricante
Punto de fusión [° C]