Decachlorobiphenyl solution
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12Cl10
Número de CAS:
Peso molecular:
498.66
Products
Marca
Peso de la fórmula
Agencia
Formato
Aplicación
Tamaño del envase
Tipo de material de referencia
Técnica
Showing 1-1 of 1
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios