Nombre del producto
GenElute-E Single Spin DNA Cleanup Kit Reagents and consumables for clean-up of pre-purified DNA. 10, 50 or 250 purifications.
Número de producto
ec600
Marca de producto
sigma
Número CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
Void OD A2300.1
Eluat OD A2300.07
Resin concentration(mL)6.75 mL
Salt depletion/conductivity [% or µS/cm]96% / <200 µS/cm
PCR(FAM)Ct 29
PCR(VIC)Ct 29
DNA recovery rate(%)0.763
Agarose gelDepletion visible maximum in 300bp band
pHpH 8.5