Nombre del producto
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate 95%
Referencia del producto
564974
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
154364-61-1
Peso molecular
210.23
Ensayo | Especificación |
---|---|
Appearance (Color) | White to Off-White |
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder or Crystals | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥94.0 % |