Nombre del producto
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethylacetophenone ≥97%
Referencia del producto
420476
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
313-56-4
Peso molecular
216.20
Ensayo | Especificación |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.0 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |