Nombre del producto
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98%
Referencia del producto
369667
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
39637-99-5
Peso molecular
252.62
Ensayo
Especificación
APPEARANCECOLORLESS LIQUID OR WHITE SOLID
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
 OR
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
OPTICAL ROTATION-137(+/- 2) DEGREES (C=6.4%, CCL4)
 OR
OPTICAL ROTATION-132(+/- 2) DEGREES (C=6%, CHCL3)
ENANTIOMERIC EXCESS97.5% (MINIMUM)
GAS LIQUID97.5% (MINIMUM)
 REVISED JANUARY 30, 2005 RJM