Nombre del producto
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine 99%
Referencia del producto
324388
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
2840-00-8
Peso molecular
198.99
Ensayo
Especificación
APPEARANCEWHITE CRYSTALS OR CRYSTALLINE POWDER
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE AND STANDARD AS
 ILLUSTRATED ON PAGE 1540D OF EDITION I,
 VOLUME 3 OF "THE ALDRICH LIBRARY OF FT-IR
 SPECTRA".
ELEMENTAL ANALYSISCARBON 29.7% - 30.6%
 NITROGEN 13.8% - 14.4%
HIGH PRESSURE LIQUID98.5% (MINIMUM)
SOLUBILITY5% IN ETHANOL; CLEAR, COLORLESS SOLUTION
 APPROVED APRIL 5, 1999 JSB