Merck
InicioServiciosSoftware y plataformas digitalesServicio y asistencia técnica TLC Explorer
Servicio y asistencia técnica TLC Explorer
Vista frontal del sistema de documentación TLC Explorer.
El sistema de documentación TLC Explorer es una solución instrumental y de software avanzada diseñada para proporcionar un análisis fiable de las placas de TLC. El dispositivo ofrece tanto control visual como análisis mediante software de la cromatografía en capa fina, junto con la cuantificación. Puede analizar una o varias placas de TLC con una superficie de hasta 20 × 20 cm. Además, el sistema utiliza tres tipos de fuentes de luz LED: luz blanca (espectro visible), UV-A (longitud de onda de 366 nm) y UV-C (longitud de onda de 254 nm), para iluminar las placas desde una posición elevada en modo de luz directa e identificar las distintas clases de sustancias.
¿Necesita ayuda? Pulse aquí para consultar la guía del usuario.
Actualizaciones de TLC Explorer
Ahorre tiempo descargando las actualizaciones gratuitas para mantener los métodos preprogramados al día y desbloquear nuevas funciones que mejorarán la utilidad del sistema en su laboratorio. Encuentre el software gratuito más reciente en la siguiente lista. 
Solicitar información
Los campos indicados con un * son obligatorios.
Productos relacionados
Loading
Recursos relacionados
  • Cromatografía en capa fina (TLC)
    Elija entre placas para TLC clásicas con soportes de sílice, aluminio, vidrio y plástico, así como placas para HPTLC, placas para TLC y HPTLC de grado MS y placas para PLC.