Merck
Homogeneización de partículas con sílice mesoporosa
Comprimidos de disolución que representan un aumento de las tasas de disolución y una mayor solubilidad del principio activo.
Los principios farmacéuticos activos (APIs) pueden existir en múltiples formas cristalinas, conocidas como polimorfos, que son químicamente idénticas, pero inducen desviaciones entre los lotes que afectan a la estabilidad, las propiedades de compactación, la fluidez, la solubilidad y la cinética de liberación, y en última instancia pueden provocar un cambio en la procesabilidad y el rendimiento de los fármacos (producto). Estos cambios deben identificarse y abordarse, ya que pueden tener un impacto significativo en el éxito del programa, los plazos del proyecto, la inversión de recursos, y la inocuidad y eficacia de los productos.
La sílice mesoporosa como tecnología de formulación de portadores porosos puede utilizarse para:
  • Estabilizar polimorfos inestables a través del nanoconfinamiento de la forma amorfa del API en su estructura porosa única
  • Optimizar las propiedades de estado sólido, proporcionando coherencia en el tamaño de la partícula, la fluidez, la dureza del comprimido y friabilidad con independencia del API
La estrategia puede utilizarse en una amplia gama de API y, por lo tanto, puede servir como una tecnología de plataforma única para todas las propiedades constantes de partículas que inducen procesos de desarrollo de formulación más eficientes y a reducir el riesgo de variación del estado sólido durante el desarrollo de los medicamentos.
Todo ello respaldado por el Programa Emprove® con documentación integral para acelerar su camino al mercado. Donde sea aplicable, nuestros productos cumplen con las principales farmacopeas.
Descubra cómo puede mejorar la productividad y el rendimiento.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
DESCUBRA CÓMO PUEDE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO
Gráfico esquemático que muestra cómo se cargan los principios activos en la superficie y en los poros de la sílice mesoporosa.
Multifuncional para mejorar la solubilidad y la ingeniería de partículas
Una tecnología de plataforma innovadora para una formulación fiable y procesos de compactación más eficientes. Benefíciese de un perfil de estado sólido constante, un menor riesgo de polimorfismo inestable y una mejor fluidez, compresibilidad y homogeneidad de partículas de los API. Adecuada para compresión directa y la fabricación continua.