Merck
Productos CRISPR/Cas9
Diseñe y haga pedidos de ARN guía (gRNA) de CRISPR, Cas9, genotecas para cribado, controles y productos complementarios. Formatos: vegetales, lentivirus, ARN transcrito in vitro, plasmídico, sintético y proteínas. 
Producto Descripción del producto 
gRNA de CRISPR prediseñados- gRNA SygRNA® sintético disponible en formatos de dos partes (crRNA:tracrRNA) o de una parte de sgRNA.
- Perfecto para la generación de modelos animales y la ingeniería de modelos celulares.
- Recomendado para formar complejos con la proteína Cas9.
- Los gRNA lentivirales están disponibles como partículas de transducción lentivirales listas para usar.
- Perfecto para células de difícil transfección o primarias.
- ARN guías plasmídicos calidad transfección de ADN plasmídico disponibles en una variedad de vectores.
- Perfecto para transfección, nucleofección y empaquetamiento lentiviral (Nota: el empaquetamiento lentiviral sólo puede lograrse si se selecciona un vector lentiviral).
- El ARN transcrito in vitro se proporciona en agua de calidad molecular sin ADNasas, ARNasas ni proteasas.
Pedido
Diseño de CRISPR- Pulse en la herramienta de diseño de CRISPR para comenzar.
- Seleccione el genoma deseado, elija su gen de interés y establezca los parámetros para los diseños.
- Vea y exporte una lista de ARN guías clasificados.
Diseño de CRISPR
gRNA de CRISPR- Pulse en el botón pedir ARN guías (gRNAs) y cargue sus secuencias de gRNA.
- Elija el formato: ARN guía sintético, ADN plasmídico calidad de transfección, partículas de transducción lentiviral o ARN guía transcrito in vitro (IVT gRNA).
- Personalice el vector y la configuración.
- Visite la página esenciales de CRISPR para comparar las opciones.
- Compre cantidades de clones para obtener más descuentos.
Pedido
Bancos CRISPR organizadas en micromatrices del genoma completo desactivado (KO) Sanger- Más de 74 000 ARN guías CRISPR individuales diseñados para maximizar la desactivación de cada gen codificante de proteínas en genomas humanos y de ratón.
- Disponibles como clones individuales, paneles de genes y bancos de genoma completo.
ARN guías QuickPick™ KO Sanger- Una forma rápida y rentable de inactivar rápidamente su gen de interés.
- Formatos disponibles: Reservas glicerol bacterias, ADN plasmídico, partículas de transducción lentivirales
Pedido
Bancos agrupados de genoma completo KO- Bancos agrupados Gecko v2 CRISPR Knockout
- Disponible para genomas humanos y de ratón
- Opciones de vectores: lentiCRISPRv2 (Cas9+gRNA en el mismo vector); LentiGuide-Puro (vector sólo de gRNA)