Polímeros hidrófilos
Los polímeros hidrófilos (resistentes al agua) son materiales insolubles en agua u otros disolventes polares y abarcan: acrílicos, epoxies, polietileno, poliestireno, polivinilcloruro, politetrafluoretileno, polidimetilsiloxano, poliésteres y poliuretanos. Nuestros polímeros hidrófilos se utilizan como revestimientos, adhesivos, fibras, películas y plásticos de ingeniería. Además, se emplean mucho como polímeros biomédicos para injertos vasculares, implantes, administración de medicamentos y aplicaciones oftalmológicas.
Los avances se sienten más cerca que nunca con nuestra completa cartera de polímeros hidrófilos, clasificados según la clase química y la funcionalidad de los monómeros.
Más información sobre
Productos
POLÍMEROS ACRÍLICOS
Los acrílicos son varios polímeros de acrilonitrilo, acrilamida y anhídrido maleico. Estos homopolímeros y copolímeros tienen propiedades rígidas, flexibles, hidrófilas o hidrófobas. La mayoría de esos polímeros son termoplásticos y pueden convertirse fácilmente en la forma deseada mediante un proceso térmico. Por consiguiente, suelen utilizarse en revestimientos poliméricos, adhesivos y fibras.
POLÍMEROS DE ÉTER
Los éteres tienen funcionalidad éter en la cadena principal. Tienden a ser flexibles y proporcionan resistencia a los impactos por sus propiedades intrínsecas. Muchos poliéteres tienen grupos funcionales en el extremo de sus cadenas y se utilizan para preparar polímeros de mayor peso molecular. Por consiguiente, también podrían clasificarse como macromonómeros y se utilizan comúnmente en la preparación de poliésteres y poliuretanos. Los polímeros y oligómeros de polipropilenglicol (DOWANOL®) se incluyen en esta categoría.
POLÍMEROS DE FLUOROCARBONO
Los polímeros de fluorocarbono son materiales únicos en el sentido de que los materiales hidrófilos o hidrófobos no «humedecen» el polímero. Tienen coeficientes de fricción muy bajos y tienen excelentes propiedades de resistencia química y térmica. Los copolímeros pueden procesarse por fusión con más facilidad que el poli(tetrafluoroetileno).
POLÍMEROS DE POLIESTIRENO
El poliestireno y sus copolímeros han encontrado importantes aplicaciones como películas, espumas y componentes estructurales. Los copolímeros con monómeros de dieno se reticulan para mejorar las propiedades físicas y generar elastómeros termoplásticos. La película de poliestireno es muy transparente a la radiación visible y tiene un alto índice de refracción.
POLÍMEROS DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC)
El cloruro de polivinilo (PVC) a menudo está muy plastificado para mejorar la reología del procesamiento por fusión. Es muy sensible a los rayos UV y a la degradación a altas temperaturas, y suelen añadirse estabilizadores.
POLÍMEROS DE POLI(N-VINILPIRROLIDONA) (PVP)
La poli(N-vinilpirrolidona) (PVP) es un polímero polar con excelentes propiedades de adhesión y formación de película. Se utiliza habitualmente en la formulación de pulverizadores de cabello y cremas para manos, así como en la industria textil debido a su afinidad por muchos colorantes. La PVP es un polímero biocompatible que se ha utilizado como sustituto del plasma sanguíneo, aunque esta aplicación se ha vuelto infrecuente.
Recursos de productos relacionados
- Tech Article: Spotlight: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Tech Article: Functional RAFT Polymers for Biomedical Applications
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
- Tech Article: Polymersomes for Drug Delivery
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
- Tech Article: Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
- Tech Article: Poly(2-Oxazoline)s: The Versatile Polymer Platform for Biomedicine
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
- Tech Article: Poly(2-oxazoline)s (POx) in Biomedical Applications
Poly(2-oxazoline)s (POx) can be viewed as conformational isomers of polypeptides. They are synthesized via living cationic ringopening polymerization (LCROP) of 2-oxazolines and were almost simultaneously discovered in 1966 by the groups of Litt, Tomalia, Fukui and Seeliger.
- Tech Article: Nanoparticle-Based Drug and Gene Delivery for Tumor Targeting
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.