Merck
TA9H987733A8
Targetmol Chemicals Inc.
D18024
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
492.04
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
4-(4-fluorobenzylidene)-2-(1-phenethylazepan-4-yl)-3,4-dihydrophthalazin-1(2H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C29H30FN3O.ClH/c30-24-14-12-23(13-15-24)21-28-26-10-4-5-11-27(26)29(34)33(31-28)25-9-6-18-32(20-17-25)19-16-22-7-2-1-3-8-22;/h1-5,7-8,10-15,21,25,31H,6,9,16-20H2;1H
Clave InChI
CZJSKJOPHGLSQX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-80/-20
Purity
99.39%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/D18024
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/D18024
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)