Merck
SY3H99DEFAFA
Synthonix Corporation
6-chlorothiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.64
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3S/c7-5-1-3-4(2-9-5)11-6(8)10-3/h1-2H,(H2,8,10)
Clave InChI
UZHJCOCMAQFZRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/81660.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/81660.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)