SY3H9999643F
Synthonix Corporation
4-bromo-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C12H17BBrNO2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-7-8(14)5-6-10(9)15/h5-7H,15H2,1-4H3
Clave InChI
YONQOIHLAXGEJN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/80645.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)