Merck
SY3H990F8360
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6BrNOS/c11-10-9(12-8(6-13)14-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clave InChI
QQLBTJKFLVUIFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77037.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77037.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)