Merck
SY3H98B97E7F
Synthonix Corporation
(3-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c13-6-8-10-9(12-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
XLQNPPMXVWQOFD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77064.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77064.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)