Merck
SY3H98B97CB8
Synthonix Corporation
5-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
111.1
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c1-3-5-4(2-8)7-6-3/h2H,1H3,(H,5,6,7)
Clave InChI
TXNWXXKJPZYOKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75244.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75244.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)