Merck
SY3H98B97AF0
Synthonix Corporation
N-[(1S,2S)-2-Hydroxycyclopentyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.19
Número MDL:
Iupac Name
N-[(1S,2S)-2-hydroxycyclopentyl]acetamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(9)8-6-3-2-4-7(6)10/h6-7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-,7-/m0/s1
Clave InChI
WGWDTEAABXNFMD-BQBZGAKWSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75140.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75140.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)