Merck
SY3H98B9797D
Synthonix Corporation
Ethyl 1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.24
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(aminocarbonyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c1-2-14-8(12)7-3-5-11(6-4-7)9(10)13/h7H,2-6H2,1H3,(H2,10,13)
Clave InChI
NVUZQOAIYGQCFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75523.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75523.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)