SY3H97AFAA45
Synthonix Corporation
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H8F3NO2/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)14-8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
Clave InChI
MKAPTOAKEPIGOA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/70104.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)