Merck
SY3H95ECD697
Synthonix Corporation
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
Iupac Name
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H,9H2
Clave InChI
NBHRWSCVWCCKDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5290.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5290.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)