Merck
SY3H95E5E3CF
Synthonix Corporation
[N-(p-Toluenesulfonyl)imino]phenyliodinane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
373.21
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-N-(phenyl-lambda3-iodaneylidene)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12INO2S/c1-11-7-9-13(10-8-11)18(16,17)15-14-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clave InChI
WECCHUKCGHQAQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6403.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/6403.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)