SY3H95E5DE24
Synthonix Corporation
1-tert-Butyl 2-methyl 2-(chloromethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl 2-(chloromethyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20ClNO4/c1-11(2,3)18-10(16)14-7-5-6-12(14,8-13)9(15)17-4/h5-8H2,1-4H3
Clave InChI
WIMCDPQKIZDLLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65318.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)