SY3H94E1CB36
Synthonix Corporation
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.50 M in THF
About This Item
Iupac Name
bromo[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]zinc
Inchi Code
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73216.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)