SY3H7CF2B268
Synthonix Corporation
Methyl 3-formyl-5-nitrobenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-formyl-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)7-2-6(5-11)3-8(4-7)10(13)14/h2-5H,1H3
Clave InChI
VWRFFTKYHYLALS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63782.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)