Merck
SY3H6E416CCC
Synthonix Corporation
7-Oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-6-5-7(10)8(6)1-3-11-4-2-8/h1-5H2
Clave InChI
ODRKWEAZLVDHNM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64409.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64409.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)