SY3H6E416B49
Synthonix Corporation
3-(Trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3N.ClH/c7-6(8,9)4-1-5(10,2-4)3-4;/h1-3,10H2;1H
Clave InChI
SZJRBVKLWBBKBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61880.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)