Merck
SY3H6E41318C
Synthonix Corporation
Ethyl 5-(piperazin-1-yl)benzofuran-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
310.78
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-(1-piperazinyl)-1-benzofuran-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H18N2O3.ClH/c1-2-19-15(18)14-10-11-9-12(3-4-13(11)20-14)17-7-5-16-6-8-17;/h3-4,9-10,16H,2,5-8H2,1H3;1H
Clave InChI
IQUHEEPSXHVIPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66187.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)