Merck
SY3H6E412181
Synthonix Corporation
Dimethyl 3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.17
Número MDL:
Iupac Name
dimethyl 3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8F3NO4/c1-17-8(15)5-3-6(10(11,12)13)7(14-4-5)9(16)18-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
ZPEVKRYZDQEQDY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61991.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61991.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)