Merck
SY3H6E41108E
Synthonix Corporation
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
326.92
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
VRRRMWPFDXNFBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67829.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67829.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)