Merck
SY3H6E41106F
Synthonix Corporation
(5S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3,3-dimethyl-1,3-azasilolidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.38
Número MDL:
Iupac Name
(S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-1,3-azasilolidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H21NO4Si/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-17(4,5)6-8(12)9(13)14/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,14)/t8-/m1/s1
Clave InChI
BUYPNQDTQVFCBL-MRVPVSSYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67603.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67603.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)