SY3H6E40FAFA
Synthonix Corporation
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[(1R,2R)-2-(1-piperidinyl)cyclohexyl]thiourea
About This Item
Iupac Name
1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((1R,2R)-2-(piperidin-1-yl)cyclohexyl)thiourea
Inchi Code
1S/C20H25F6N3S/c21-19(22,23)13-10-14(20(24,25)26)12-15(11-13)27-18(30)28-16-6-2-3-7-17(16)29-8-4-1-5-9-29/h10-12,16-17H,1-9H2,(H2,27,28,30)/t16-,17-/m1/s1
Clave InChI
JPNIOHVSKNMMJH-IAGOWNOFSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62917.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)