SY3H6E40FA13
Synthonix Corporation
3-Bromo-2-methylbenzofuran
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C9H7BrO/c1-6-9(10)7-4-2-3-5-8(7)11-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
OEGMISNFEAVBHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62060.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)