SY3H6E40F9EC
Synthonix Corporation
tert-Butyl ((2-bromopyridin-4-yl)methyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-4-pyridinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-8-4-5-13-9(12)6-8/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
RCAILCHNJCUBJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61933.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)