Merck
SY3H6E40F0E8
Synthonix Corporation
tert-butyl (2S)-2-[(1S)-1-hydroxyethyl]pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (S)-2-((S)-1-hydroxyethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-8(13)9-6-5-7-12(9)10(14)15-11(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m0/s1
Clave InChI
JNNOAQQODYAQBD-IUCAKERBSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60383.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60383.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)