Merck
SY3H5815F75D
Synthonix Corporation
2,3-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-dichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
VGKZZKKTZKRCPA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/21983.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21983.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)